Learn More
Heidolph™ Rotamax 120
Artikelnummer. 17313480 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17313480 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17313480 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5444120002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1403.27 CHF
    1300.10 CHF / 1 Stück
    Sparen 103.17 CHF
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Compact model with a maximum load capacity of 2 kg.
  • Space-saving and with a load weight of up to 2 kg, this shaker can perfectly master all applications.
  • The variably adjustable speed control (20 to 300 rpm) and the orbit of 20 mm guarantee homogeneous distribution. Your applications can be carried out in continuous operation or by means of a timer (max. 120 minutes).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 230 V
Steckertyp CH-Stecker