Nukleinsäure-Molekulargewichtsmarker
Stöbern Sie in unserem breiten Angebot an Nukleinsäure-Molekulargewichtsmarkern, die als annähernde Größenstandards in der Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet werden können. Wählen Sie aus einzelnen Sets oder Serien, gebrauchsfertig vorgefärbt, ungefärbt oder kundenspezifische Lösungen. Wir bieten Marker für einen breiten Größenbereich an, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Schnelle Auswahl
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Artikelnummer 4529751
Artikelnummer 11873963
Artikelnummer 4529773
Artikelnummer 10005814
Artikelnummer 4529650
Artikelnummer 11531605
Artikelnummer 10314340
Artikelnummer 4529746
Artikelnummer 15736548
Artikelnummer 10191120
Artikelnummer 15766548
Artikelnummer 15726548
Muss man haben
Artikelnummer 10508950
Artikelnummer 10784881
Artikelnummer 10190740
Artikelnummer 10630036
Artikelnummer 10181070
Artikelnummer 10400280
Artikelnummer 15756548
Artikelnummer 11883993
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Artikelnummer 10666143
Artikelnummer 4528904
Artikelnummer 10328162
Häufig gestellte Fragen
Die drei Haupttypen von Molekulargewichtsmarkern für Nukleinsäuren sind:
- DNA-Marker (DNA-Leitern):
Diese bestehen aus DNA-Fragmenten bekannter Größen, die typischerweise durch Verdau spezifischer DNA-Sequenzen mit Restriktionsenzymen oder durch Synthese erzeugt werden. DNA-Marker werden verwendet, um die Größe von DNA-Fragmenten in der Gelelektrophorese zu schätzen. Sie werden häufig in der PCR-Produktanalyse, der Analyse von Restriktionsfragmentlängenpolymorphismen (RFLP), dem Klonen, dem Sequenzieren und der Genotypisierung verwendet. Beispiele: 100 bp Leiter, 1 kb Leiter.
2. RNA-Marker (RNA-Leitern):
Diese sind RNA-Moleküle bekannter Größen, die oft in vitro synthetisiert werden und als Referenz zur Bestimmung der Größe von RNA-Fragmenten dienen. RNA-Marker werden in Techniken wie Northern Blotting, RNA-Gelelektrophorese und RNA-Sequenzierung verwendet, um die Größe der RNA-Transkripte zu schätzen. Beispiele: Low Range RNA Ladder, High Range RNA Ladder.
3. Protein-Marker (Protein-Leitern):
Obwohl sie keine Nukleinsäuren sind, werden Protein-Marker oft in diesem Kontext eingeschlossen, da sie einen ähnlichen Zweck für Proteine erfüllen. Sie bestehen aus Proteinen bekannter Molekulargewichte. Protein-Marker werden in SDS-PAGE und Western Blotting verwendet, um das Molekulargewicht von Proteinen zu schätzen. Beispiele: Vorgefärbte Proteinleiter, Ungefärbte Proteinleiter.
Diese Arten von Markern sind wesentliche Werkzeuge in der Molekularbiologie, um die Größe von Nukleinsäuren und Proteinen genau zu bestimmen und die Zuverlässigkeit der experimentellen Ergebnisse zu gewährleisten.
Bei der Auswahl von Molekulargewichtsmarkern für Nukleinsäuren sollten Sie die folgenden fünf wichtigen Faktoren berücksichtigen:
- Wählen Sie einen Marker, der den Größenbereich der DNA- oder RNA-Fragmenten abdeckt, die Sie analysieren möchten. Wenn Sie beispielsweise mit kleinen PCR-Produkten arbeiten, wäre eine DNA-Leiter mit niedrigem Bereich (z.B. 100 bp bis 1 kb) geeignet. Für größere genomische Fragmente könnte eine Leiter mit hohem Bereich (z.B. 1 kb bis 10 kb) notwendig sein.
- Wählen Sie einen Marker mit einer ausreichenden Anzahl von Banden im gewünschten Größenbereich, um eine genaue Größenbestimmung zu ermöglichen. Mehr Banden bieten eine bessere Auflösung und mehr Referenzpunkte zur Schätzung der Größen Ihrer Proben.
- Stellen Sie sicher, dass der Marker mit den Färbemethoden kompatibel ist, die Sie verwenden möchten, wie Ethidiumbromid, SYBR Safe oder andere Nukleinsäure-Farbstoffe. Einige Marker sind aus Bequemlichkeit vorgefärbt.
- Berücksichtigen Sie die Konzentration und Helligkeit der Marker-Banden. Die Banden sollten nach der Elektrophorese und Färbung klar sichtbar und deutlich sein. Dies ist besonders wichtig für die genaue Größenbestimmung und Quantifizierung Ihrer Proben.
- Einige Marker sind für spezifische Anwendungen konzipiert, wie RNA-Marker für Northern Blotting oder DNA-Marker für Southern Blotting. Stellen Sie sicher, dass der Marker, den Sie wählen, für den Typ der Nukleinsäure und die spezifische Anwendung geeignet ist, mit der Sie arbeiten.
Diese Überlegungen helfen sicherzustellen, dass der Marker die Kontamination effektiv kontrolliert und gleichzeitig die Gesundheit und Integrität Ihrer Zellkulturen aufrechterhält.