Learn More
Invitrogen™ Century™-Plus RNA Markers
Artikelnummer. 10630036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10630036 1 Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 10630036 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM7145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.00 CHF
    518.65 CHF / 1 Stück
    Sparen 39.35 CHF
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Ein Satz von sieben In-vitro-Transkripten mit 100, 200, 300, 400, 500, 750 und 1.000 Basen
Invitrogen™ RNA Century™-Plus Marker sind für die Färbung mit EtBr nicht markiert und werden in jeweils einem Röhrchen mit 50 μg in einer Konzentration von 1 mg/ml geliefert. Die Marker sind vorgemischt, um eine identische Färbung auf einem Gel aus 5 % Polyacrylamid/8 M Harnstoff zu ergeben. Die Marker sind als RNA-Größenstandards bei der Denaturierung der Gelelektrophorese nützlich. 1 bis 2 μg (2 bis 4μl) Marker erzeugen 7 verschiedene Banden auf einem TBE-Harnstoff-Acrylamid-Gel mit EtBr-Färbung. Nachweislich nukleasefrei und stabil über Nacht bei 37 °C. Kompatibel mit denaturierenden Agarose- und Polyacrylamid-Gelen.
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Unter –70 °C lagern.
Konzentration 1 mg/ml
Sofort einsatzbereit Nein
Größenbereich 0,1 bis 1 kb
Gelkompatibilität Denaturierende Agarose-Gele, Denaturierende Polyacrylamid-Gele
Masse 50µ g
Menge 1 Röhrchen
Versandbedingung Trockeneis
Produktlinie Ambion, RNA Century
Produkttyp RNA-Marker