Medienflaschen
Medienflaschen werden zur Vorbereitung, Lagerung und zum Transport von Kulturmedien, Puffern und Reagenzien verwendet. Diese Seite bietet leistungsstarke Optionen von Marken wie Duran, Thermo Scientific Nalgene, Fisherbrand, Corning und Pyrex.
Wählen Sie GL 45 Glas für chemische Beständigkeit oder PETG/PET-Flaschen für eine leichte und bruchsichere Handhabung. Die Volumina reichen von 30 mL bis 10 L, mit Produkten, die nach Leistung und Kundennachfrage ausgewählt wurden, um Ihnen schnell die passende Flasche zu bieten.
Nützliche Links
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Artikelnummer 15486113
Artikelnummer 11772282
Artikelnummer 15416123
Artikelnummer 10738212
Artikelnummer 10484481
Artikelnummer 15406123
Artikelnummer 10028010
Artikelnummer 10124291
Artikelnummer 10289804
Artikelnummer 11752272
Artikelnummer 11782282
Artikelnummer 10310155
Artikelnummer 15436123
Bestellung abschließen – Attraktive Angebote
Artikelnummer 10238780
Artikelnummer 10474472
Artikelnummer 15283375
Muss man haben
Artikelnummer 10278951
Artikelnummer 10310155
Artikelnummer 11782282
Artikelnummer 15436123
Artikelnummer 12074118
Artikelnummer 10037950
Artikelnummer 11721595
Artikelnummer 11752282
FAQ
Glas-Medienflaschen von Duran, Pyrex und Fisherbrand bieten hervorragende chemische und thermische Beständigkeit für wiederholtes Autoklavieren. PETG- und PET-Flaschen von Thermo Scientific Nalgene und Corning sind leicht, bruchsicher und häufig steril geliefert – ideal für Kaltlagerung, Reinräume und Einweg-Workflows, bei denen ein geringes Bruchrisiko entscheidend ist.
Wählen Sie das Flaschenvolumen basierend auf Arbeitsvolumen, Kopfraum und Lagerbedingungen. Kleine Volumina von 30mL bis 250mL eignen sich für Assay-Puffer und Proben, während 500mL bis 2L Medienflaschen von Duran, Fisherbrand und Corning die routinemäßige Medienvorbereitung unterstützen. Größere 5L- und 10L-Formate helfen, Bulk-Medien zu konsolidieren und Handhabungsschritte zu minimieren.
GL45-Schraubverschlüsse mit Ausgießring, wie sie bei vielen Duran- und Fisherbrand-Flaschen enthalten sind, bieten sichere Abdichtung und tropffreies Ausgießen. Thermo Scientific Nalgene- und Corning-Quadratflaschen verwenden häufig HDPE- oder ähnliche Verschlüsse, die Leckagesicherheit während Schütteln und Transport gewährleisten. Prüfen Sie stets die chemische Kompatibilität und Sterilisationsmethode des Verschlussmaterials.
Quadratische PETG- und PET-Medienflaschen von Thermo Scientific Nalgene und Corning maximieren die Lagerdichte in Inkubatoren, Kühlschränken und Gefrierschränken, während flache Seiten die Kennzeichnung und Sichtprüfung erleichtern. Sie reduzieren ungenutzten Platz in Racks und Boxen im Vergleich zu runden Flaschen und unterstützen höheren Durchsatz in Zellkultur- und Bioprozesslaboren.
Wählen Sie vorsterilisierte PETG- oder PET-Medienflaschen von Thermo Scientific Nalgene und Corning für aseptische Workflows oder autoklavieren Sie geeignete Borosilikatglasflaschen von Duran, Pyrex und Fisherbrand. Wenden Sie gute aseptische Technik an, minimieren Sie die Offenzeit und vermeiden Sie die Wiederverwendung von Einwegflaschen, um Sterilität zu gewährleisten und Kontaminationsrisiken zu reduzieren.