Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ Original Laborflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
- Geformt aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 für hervorragende thermische Leistung und hohe chemische Beständigkeit
- Entspricht ISO dem Designstandard 4796-1 für eine lange Lebensdauer
- Standardisiertes GL-Gewinde- und passendes Kappensystem für besonders dichte Abdichtung und einfaches, sauberes Gießen
- Leicht ablesbare abgestufte Volumenskala und Markierungsfeld in aufgebranntem, hoch haltbarem permanentem weißen Emaille
- Permanenter Retrace-Code auf jeder Flasche mit Zertifikat für die Rückverfolgbarkeit von Fertigungschargen
- Geliefert, komplett mit ikonischer blauer Polypropylenkappe und tropfenfreiem Gießring, der für den Einsatz bis zu 140 °C zugelassen ist
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C oder 134 °C – alle Komponenten einschließlich Kappe und Gießring
- Geeignet für die Langzeitlagerung von Medien, Chemikalien und Lösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Farbe | Klar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Flüssigkeitsbehälter |
| Enthält | Blauer Polypropylen-Schraubverschluss und Ausgießring |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Anzahl pro Packung | 10/Pk. |
| Menge | 10/Packung |
| Sterilität | Nicht steril |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Mehr anzeigen |