Membranfilterscheiben
Filtrationsmembranscheiben helfen Laboren dabei, Partikel abzuscheiden, Proben zu klären und Filtrationsabläufe mithilfe zuverlässiger Scheibenformate zu standardisieren. Auf dieser Seite werden 15 Produkte der Marken Merk, Cytiva, Sartorius, Fisherbrand und Thermo Scientific vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf den für den täglichen Laborbetrieb relevantesten Membranmaterialien, Porengrößen und Scheibendurchmessern liegt. 
Sartorius Gitterbedruckte sterile Cellulosenitrat-Membranfilter 0,45 µm
Gewährleisten eine zuverlässige Qualitätskontrolle in der mikrobiologischen Filtration. Die gitterbedruckten sterilen Sartorius™ Cellulosenitrat-Membranfilter mit 0,45 µm Porengröße sind einzeln verpackte Membranen mit farbigem Raster, ideal für Koloniezählung, Partikeltests und Mikroskopie.
Sartorius Gitterbedruckte sterile Cellulosenitrat-Membranfilter 0,45 µm
Merck Durapore™ Membranfilter 0,45 µm
Empfohlen, wenn eine maximale Wiederfindung entscheidend ist. Durapore™ PVDF-Membranen mit 0,45 µm Porengröße bieten hohe Durchflussraten und Durchsatz, geringe Extrahierstoffe, eine breite chemische Beständigkeit und eine geringe Proteinbindung.
Merck Durapore™ Membranfilter 0,45 µm
Merck MF-Millipore™ Membranfilter 0,45 µm
Entwickelt für ein breites Spektrum analytischer und wissenschaftlicher Anwendungen. MF-Millipore™ Membranen aus gemischtem Celluloseester mit 0,45 µm Porengröße sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich.
Merck MF-Millipore™ Membranfilter 0,45 µm
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Häufig gestellte Fragen
Filtrationsmembranscheiben werden zum Entfernen von Partikeln, zur Klärung von Flüssigkeiten und zur Unterstützung mikrobiologischer oder analytischer Arbeitsabläufe eingesetzt. Auf dieser Seite finden Sie Produkte von Merck, Cytiva, Sartorius, Fisherbrand und Thermo Scientific, die gängige Porengrößen und Scheibendurchmesser für die routinemäßige Laborfiltration abdecken.
Wählen Sie die Porengröße entsprechend den Partikeln, die zurückgehalten werden sollen. Größere Poren eignen sich für eine schnellere Klärung, während kleinere Poren eine strengere Rückhaltung und reinere Filtrate ermöglichen. Die auf dieser Seite aufgeführten Scheiben von Merck, Cytiva und Sartorius sind in gängigen Laborgrößen wie 0,45 µm, 0,22 µm und 0,2 µm erhältlich.
Die Seite ist um fünf führende Marken herum aufgebaut: Merck, Cytiva, Sartorius, Fisherbrand und Thermo Scientific. Diese Kombination bietet Käufern eine übersichtliche Möglichkeit, Membranmaterial, Format und Porengröße zu vergleichen, ohne die Kategorie „Filtrationsmembranscheiben“ verlassen zu müssen.
47-mm-Scheiben sind ein praktischer Standard für viele Tischfiltrationsanlagen, darunter Probenvorbereitung, routinemäßige Klärung und membranbasierte Tests. Fisherbrand, Merck, Cytiva und Sartorius bieten hier alle 47-mm-Varianten an, was einen direkten Vergleich erleichtert.
Ein Vergleich dieser Marken hilft Teams dabei, Leistung, Format und Preis-Leistungs-Verhältnis effizienter aufeinander abzustimmen. Merck und Cytiva bieten eine breite Auswahl an Membranen, Sartorius überzeugt mit leistungsstarken Scheibenformaten, Fisherbrand-Produkte eignen sich für den routinemäßigen Laboreinsatz und Thermo Scientific-Produkte ergänzen das Angebot um bewährtes Filtrationszubehör und Membranen.
Kaufen Sie Ihre Marken