UserName
Exam Gloves
Einwegschutzhandschuhe
Einwegschutzhandschuhe werden nicht nur im klinischen Bereich oder im Gesundheitswesen verwendet, sondern auch zum Schutz der Hände in chemischen und biochemischen Labors sowie in der Fertigung und in kontrollierten Umgebungen. Stöbern Sie in unserer großen Auswahl an Untersuchungshandschuhen in verschiedenen Größen und Farben für unterschiedliche Anwendungen.
Kimberly-Clark™ Kimtech Science Präzisionswischtücher
Die lila Nitrilhandschuhe bieten den höchsten Schutz aller Kimtech-Handschuhe und sind latex-, silikon- und puderfrei.
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Purple Nitrile™ Ambidextrous Gloves
NACHHALTIGKEIT
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Life Science Nitril-Laborhandschuhe
Entwickelt für den Einsatz in Laboratorien, Forschungsumgebungen und Reinräumen.
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Life Science Nitrile Laboratory Boxed Gloves
RECYCLABEL
Kimberly-Clark™ Kimtech Opal beidseitig tragbare Nitril-Reinraumhandschuhe
Schützen Sie sich vor Kontamination durch Chemikalienspritzer und Mikroorganismen und verringern Sie gleichzeitig das Risiko von Hautreaktionen, die mit Handschuhen einhergehen.
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Opal™ Nitrile Gloves
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
FAQ
Nitrilhandschuhe eignen sich aufgrund ihrer Haltbarkeit, Chemikalienbeständigkeit und ihres Tragekomforts besser für medizinische Untersuchungen, Verfahren, die ein hohes Maß an Schutz erfordern, und den Umgang mit Chemikalien. Vinylhandschuhe eignen sich eher für risikoarme, ungefährliche Aufgaben und Situationen, in denen die Kosten eine wichtige Rolle spielen. Insgesamt werden Nitrilhandschuhe im Allgemeinen als besser für medizinische und risikoreiche Umgebungen angesehen, während Vinylhandschuhe für risikoarme Aufgaben und Situationen, in denen Kosteneinsparungen wichtig sind, geeignet sind.
Einweghandschuhe sind eine breite Kategorie von Einweghandschuhen, die in verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, der Reinigung und der Industrie verwendet werden. Sie werden aus Materialien wie Latex, Nitril, Vinyl und Polyethylen hergestellt, und ihre Standards variieren je nach Verwendungszweck. Untersuchungshandschuhe sind eine spezielle Art von Einweghandschuhen für medizinische Untersuchungen und Verfahren, die hauptsächlich im Gesundheitswesen verwendet werden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Sie müssen strenge medizinische Normen erfüllen (z. B. FDA, ASTM) und werden in der Regel aus Latex, Nitril oder Vinyl hergestellt. Untersuchungshandschuhe sind sowohl in steriler als auch in unsteriler Ausführung erhältlich und werden oft in Spenderboxen geliefert, um den Zugang zu erleichtern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zwar alle Untersuchungshandschuhe Einweghandschuhe sind, aber nicht alle Einweghandschuhe sind Untersuchungshandschuhe.
Nein, sie sind nicht dasselbe. Untersuchungshandschuhe sind für medizinische Untersuchungen und Verfahren bestimmt und bieten eine Barriere, um Kreuzkontaminationen zu verhindern. Sie sind sowohl in steriler als auch in unsteriler Ausführung erhältlich und müssen bestimmte medizinische Normen erfüllen (z. B. FDA, ASTM). Saubere Handschuhe werden im Allgemeinen für Aufgaben verwendet, die zwar Sauberkeit, aber keine medizinische Sterilität erfordern, wie z. B. der Umgang mit Lebensmitteln oder die Reinigung. Sie sind in der Regel unsteril und müssen keine strengen medizinischen Normen erfüllen.
Ressourcen und verwandte Informationen
Der praktische Leitfaden zur Auswahl der richtigen Untersuchungshandschuhe für Ihre Aufgabe
Fünf Dinge, die Sie bei der Auswahl des richtigen Handschuhs für Ihre Aufgabe und Ihr Budget beachten sollten.
Exam Gloves Guide
Tools für die Auswahl, Anpassung und Wartung von PSA
Hier finden Sie Informationen zu Produktauswahl, Passform, Verwendung und Wartung von persönlicher Schutzausrüstung.
PPE Selection, Fit & Maintenance Tools
Kaufen Sie Ihre Marken