Learn More
Skytec™ Einweghandschuh AQL 0,65 TX565
Artikelnummer. 30689996 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30689996 Groß 100 Stück
30689992 Extraklein 100 Stück
30689995 Klein 100 Stück
30689993 Mittel 100 Stück
30689997 Extragroß 100 Stück
30689990 2XL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30689996 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. SKG00565IH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.60 CHF
    9.53 CHF / 100 Stück
    Sparen 16.07 CHF
    62% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erstklassige Leistung, puderfrei, verlängerte Manschette aus 100 % Nitril
Skytec TX565 ist doppelt zertifiziert (Industrie und Medizin), extrem robust und weist eine höhere Chemikalien- und Durchstoßbeständigkeit als herkömmliche Nitril-Einwegprodukte auf.
  • 100% hochwertiges Nitril
  • Handflächenstärke 0,14 mm, Gewicht 8,5 g (Größe M), Länge 240 mm
  • Hohe Beständigkeit gegen das Eindringen und Spritzen vieler Chemikalien
  • Innen chloriert für mehr Komfort und weniger Reibung beim Anziehen
  • Für die Lebensmittelverarbeitung zugelassen
  • Medizinproduktkonform (MDD 93/42/EWG), entspricht EN455 (alle Teile)
  • Antistatische Eigenschaften aufgrund der inhärenten antistatischen Eigenschaften von Nitril
  • Silikonfrei, daher geeignet für Klebe- und Lackierarbeiten (Farben, Lacke, Grundierungen, Klebstoffe)
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455
Chlorinated Ja
Anwendungen Gesundheitswesen, Industrie, Labor
Farbe Purpur
Finger Thickness (English) 4,72 in.
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,72 in.
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Produkttyp Einweghandschuhe
Größe Groß
Dicke (angloamerikanisch) 4,72 in.
Dicke (metrisch) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES J, K, P, T
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage