nginx
24982_Merch_P1_Product
Klassische Zellkulturmedien
Ein umfangreiches Portfolio hochwertiger klassischer und basaler Medienformulierungen wie MEM, DMEM, RPMI in praktischen Verpackungskonfigurationen.
Gibco™ RPMI 1640 Medium (ATCC-Modifikation)
Ursprünglich entwickelt zur Kultivierung menschlicher leukämischer Zellen in Suspension und als Monolayer.
Gibco™ RPMI 1640 Medium (ATCC modification)
Greener Choice Auswahl klassischer und basaler Zellkulturmedien
Wählen Sie die umweltfreundlichere Lösung und entscheiden Sie sich für ein Greener Choice-Produkt.
Greener Choice Selection of Classical and Basal Cell Culture Media
SureTRACE klassische und basale Zellkulturmedien
Erhalten Sie vollständige Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte und Lieferungen mit SureTRACE-gekennzeichneten Produkten.
SureTRACE Classical and Basal Cell Culture Media
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Fötales Kälberserum
Entdecken Sie eine Vielzahl von tierischen Seren führender Marken, die für verschiedene zellkulturbezogene Forschungs- und Bildungszwecke geeignet sind.
Zellkulturschalen
Zellkulturschalen sind flache, wegwerfbare oder wiederverwendbare Behälter, die speziell für das Wachstum und die Vermehrung von Zellen in der Kultur entwickelt wurden. Sie sind in verschiedenen Größen, als Ein- oder Mehrfachwellenschalen erhältlich und können rund oder rechteckig sein. Typischerweise aus Borosilikatglas oder klarem Kunststoff hergestellt, ermöglichen sie eine verzerrungsfreie mikroskopische Beobachtung.
Zellkulturflaschen
Zellkulturflaschen sind wesentliche Werkzeuge für das Wachstum von mikrobiellen, Insekten- oder Säugetierzellen. Sie sind in rechteckigen, U-förmigen oder abgewinkelten Formen und mit verschiedenen Verschluss- und Halsstilen erhältlich. Es gibt Ein- oder Mehrschichtflaschen mit Kulturflächen von bis zu 2500 cm².
Häufig gestellte Fragen
Basalmedien sind grundlegende Nährlösungen, die essentielle Nährstoffe für das Zellwachstum bereitstellen. Sie werden oft als Ausgangspunkt für die Anpassung der Zellkulturbedingungen verwendet, sind aber allein nicht ausreichend für optimales Zellwachstum und erfordern in der Regel Ergänzungen. Beispiele umfassen DMEM, RPMI-1640 und MEM (Minimum Essential Medium).
Komplettmedien sind Basalmedien, die mit zusätzlichen Komponenten wie fötalem Kälberserum (FBS), Wachstumsfaktoren und Hormonen ergänzt werden, um optimales Zellwachstum zu unterstützen. Ein Beispiel ist DMEM mit 10% FBS. Komplettmedien sind gebrauchsfertige Lösungen, die für das optimale Wachstum spezifischer Zelllinien oder Primärzellen zugeschnitten sind und alle notwendigen Nährstoffe und Wachstumsfaktoren für die Zellkultur bereitstellen.
Die verschiedenen Arten von Zellkulturmedien umfassen:
  • Basalmedien: Grundlegende Nährlösungen (z.B. DMEM, RPMI-1640)
  • Serum-supplementierte Medien: Basalmedien mit hinzugefügtem Serum (z.B. DMEM + 10% FBS)
  • Serumfreie Medien: Formuliert ohne Serum, mit spezifischen Wachstumsfaktoren (z.B. RPMI-1640 mit spezifischen Zusätzen)
  • Chemisch definierte Medien: Zusammengesetzt aus bekannten Mengen aller Inhaltsstoffe (z.B. Hybridoma-SFM)
  • Spezialisierte Medien: Abgestimmt auf spezifische Zelltypen oder Anwendungen (z.B. Neurobasal Medium)
  • Stammzellmedien: Entwickelt für das Wachstum und die Erhaltung von Stammzellen (z.B. mTeSR1)
  • 3D-Kulturmedien: Für die Kultivierung von Zellen in dreidimensionalen Strukturen (z.B. Matrigel)
Bei der Auswahl von klassischen und basalen Zellkulturmedien sollten Sie Folgendes berücksichtigen:
  1. Anforderungen des Zelltyps: Stellen Sie sicher, dass die Medien die spezifischen ernährungsphysiologischen und umweltbezogenen Bedürfnisse des Zelltyps erfüllen
  2. Wachstumsfaktoren und Ergänzungen: Bestimmen Sie, ob zusätzliche Wachstumsfaktoren, Hormone oder Ergänzungen benötigt werden
  3. Serumverwendung: Entscheiden Sie, ob serum-supplementierte oder serumfreie Medien verwendet werden sollen, basierend auf den experimentellen Anforderungen
  4. Konsistenz der Formulierung: Wählen Sie Medien mit konsistenten und reproduzierbaren Formulierungen, um die experimentelle Zuverlässigkeit zu gewährleisten
  5. Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die Medien mit den vorgesehenen Anwendungen und Assays kompatibel sind
Verwandte Ressourcen
Leitfaden zur Auswahl von Zellkulturmedien und -zusätzen
Für antikörperabgeleitete Moleküle, Impfstoffe und die Produktion viraler Vektoren.
24982_Merch_P9_Doc1
Medienbeherrschung für Zellkultur
Finden Sie Informationen zu allem, was mit Zellkultur zu tun hat.
24982_Merch_P8_Doc2
Kaufen Sie Ihre Marken