Learn More
MP Biomedicals™ Dulbeccos MEM, 1 x Flüssig, ohne L-Glut, i-Inositol
Artikelnummer. 11430425 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430425 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11430425 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091642954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.15 CHF
    68.74 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 3.41 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für die Pflege und Züchtung einer breitgefächerten Vielzahl an Säugetierzellarten.
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp DMEM-Medium
Sterilität Steril
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein I-Inositol
Menge 500 ml
pH 6,9 bis 7,5
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C