nginx
Reagenzien und Kits für Zellfunktionen
Reagenzien und Kits zur Visualisierung und Untersuchung von Zellfunktionsmerkmalen, einschließlich Farbstoffen, Färbemitteln, Proliferationstests, Lebensfähigkeitsreagenzien und mehr.
EMPFOHLEN
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Viability/Cytotoxicity Kit für Säugetierzellen
Zweifarbiger Assay zur Bestimmung der Zellviabilität. Geeignet für verschiedene fluoreszenzbasierte Nachweismethoden.
Contec™ Sterile IPA
BEWÄHRTES MTT-REAGENZ
Invitrogen™ CyQUANT™ MTT Zellviabilitäts-Assays
Komplettpaket zur Durchführung eines Zellzählungs-Assays, der zwischen 2.000 und 250.000 Zellen nachweisen kann.
Contec™ Sterile IPA
FÜR ANREGUNG BEI 633 ODER 635 NM
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Near-IR Dead Cell Stain Kit
Zur Bestimmung der Zellviabilität vor Fixierung/Permeabilisierung oder zur Beseitigung biohazardöser Materialien.
Contec™ Sterile IPA
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung - Tolle Angebote
Häufig gestellte Fragen
Reagenzien und Kits zur Zellfunktion werden verwendet für:
  • Zellviabilitäts- und Proliferations-Assays: Bewertung der Zellgesundheit und des Zellwachstums (z. B. MTT-, ATP-Assays)
  • Nachweis von Apoptose und Nekrose: Identifikation von Mechanismen des Zelltods (z. B. Annexin V/PI-Färbung)
  • Untersuchungen des Zellstoffwechsels: Messung metabolischer Aktivitäten (z. B. Seahorse XF-Assays)
  • Analyse zellulärer Signalwege: Untersuchung von Signaltransduktionswegen (z. B. Phosphorylierungs-Assays)
  • Zytotoxizitäts-Assays: Testen der Auswirkungen von Substanzen auf die Zellviabilität (z. B. LDH-Freisetzungs-Assays)
Diese Verfahren sind entscheidend für das Verständnis zellulärer Funktionen, Krankheitsmechanismen und Wirkungen von Arzneimitteln.
Die Hauptunterschiede zwischen Reagenzien und Kits zur Zellfunktion und zur Zellstruktur basieren auf ihren Anwendungsbereichen und den Aspekten der Zellbiologie, auf die sie abzielen. Reagenzien und Kits zur Zellfunktion sind darauf ausgelegt, verschiedene zelluläre Aktivitäten und Prozesse zu messen und zu analysieren, wie z. B. Zellviabilität, Apoptose, Stoffwechsel, Signalwege und Zytotoxizitäts-Assays. Reagenzien und Kits zur Zellstruktur hingegen konzentrieren sich auf die Visualisierung und Untersuchung physikalischer Zellbestandteile und der Zellarchitektur. Beispiele hierfür sind Färbungen zellulärer Organellen (Zellkern, Mitochondrien), Komponenten des Zytoskeletts (Aktin, Tubulin) und Marker der Zellmembran. Zellfunktions-Assays werden verwendet, um dynamische zelluläre Prozesse wie Zellwachstum, -tod, Stoffwechselaktivität und Reaktionen auf äußere Reize zu beurteilen. Zellstruktur-Assays dienen der Bildgebung und Analyse der Organisation, Morphologie und strukturellen Integrität von Zellen und ihren Bestandteilen.
Bei der Auswahl von Reagenzien und Kits zur Zellfunktion sollten Sie Folgendes beachten:
  1. Stellen Sie sicher, dass die Reagenzien und Kits spezifisch für Ihre Zielzellfunktion oder Ihren Marker sind. Eine hohe Sensitivität ist entscheidend, um auch Targets in geringer Konzentration nachweisen zu können.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die Reagenzien und Kits mit Ihrem Zelltyp, den experimentellen Bedingungen und den Nachweismethoden (z. B. Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie) kompatibel sind.
  3. Prüfen Sie, ob die Reagenzien und Kits für Ihre spezifische Anwendung validiert wurden. Achten Sie auf Qualitätskontrolldaten und Leistungskennzahlen, die vom Hersteller bereitgestellt werden.
  4. Bewerten Sie die Komplexität der Protokolle. Kits mit einfachen und gut dokumentierten Anleitungen sparen Zeit und reduzieren Fehlerquellen.
  5. Berücksichtigen Sie die Kosten-Effizienz der Reagenzien und Kits, einschließlich aller benötigten Zusatzmaterialien. Achten Sie zudem darauf, dass die Produkte verfügbar sind, um Unterbrechungen in Ihrer Forschung zu vermeiden.
Nach Marke einkaufen