Learn More
Invitrogen™ CyQUANT™ NF Zellproliferations-Assay
Artikelnummer. 10402492
Ansicht ändern
Click to view available options
Zelltyp:
Cell Lysis Buffer
Direct Cell
Direct Red Cell
For cells in culture
NF Cell
NF Direct Red Cell
Menge:
10 Microplates
10 Mikrotiterplatten
100 Microplates
100 Mikrotiterplatten
1000 Assays
200 Assays
50 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
100 Stück
50 Milliliter
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zelltyp Menge Packungsgröße
10402492 For cells in culture 1000 Assays 1 Stück
10422185 Direct Cell 10 Microplates 1 Set
16565681 Direct Red Cell 10 Mikrotiterplatten 10 Stück
10585675 Direct Cell 100 Microplates 1 Stück
17138875 NF Direct Red Cell 100 Mikrotiterplatten 100 Stück
10709253 NF Cell 200 Assays -
10247072 NF Cell 1000 Assays 1 Stück
11580166 Cell Lysis Buffer 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10402492 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C7026
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28037
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CyQUANT™ NF Zellproliferationsassay-Kit
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
Der CyQUANT™ Zellproliferationsassay ist eine hochempfindliche Fluoreszenzmethode zur Quantifizierung von Zellen und Beurteilung der Zellproliferation und -zytotoxizität. Weitere Informationen zu Zellproliferationsassays, die besser mit dem High-Throughput-Screening kompatibel sind, finden Sie in unserem CyQUANT™ NF Zellproliferationsassay-Kit oder unserem CyQUANT™ Direkt-Assay.
Mit dem CyQUANT™ Zellproliferationsassay-Kit können Sie:
  • Messen des DNA-Gehalts zur direkten Quantifizierung von 50 bis 50.000 Zellen pro Well, ohne auf die Stoffwechselaktivität angewiesen zu sein
  • Schnelles Vergleichen mehrerer Proben in einem einfachen plattenbasierten Assay-Format
  • Zeitverlaufsproben für die spätere Analyse einfrieren und aufbewahren
    Direkte Messung des DNA-Inhalts
    Die Hauptkomponente des CyQUANT™ Zellproliferationsassay-Kits ist CyQUANT™ GR, ein proprietärer Farbstoff, der bei Bindung an Nukleinsäuren die Fluoreszenz wesentlich verstärkt. Mit diesem Farbstoff können Sie den DNA-Gehalt einer Probe messen und mit Standards vergleichen, und auf diese Weise die gesamte Zellpopulation innerhalb eines breiten linearen Nachweisbereichs direkt quantifizieren. Diese Methode bietet eine höhere Genauigkeit gegenüber Zellproliferations- oder Zytotoxizitätsassays, die auf metabolischer Aktivität basieren und durch Zellveränderungen beeinflusst werden können, die nicht mit der Zellanzahl in Verbindung stehen.
    Schnelles Vergleichen mehrerer Proben
    Das CyQUANT™ Zellproliferationsassay-Kit benötigt nur minimalen Bedieneraufwand. Entfernen Sie einfach das Kulturmedium, frieren Sie die Zellen ein, lysieren Sie sie und lesen Sie dann die Fluoreszenz auf einem Standard-Mikroplattenlesegerät mit einem Fluorescein-Filter ab.
    Lagern Sie Proben für eine spätere Analyse
    Da die Zellen eingefroren sind, können die Proben bis zu 4 Wochen eingefroren und chargenweise analysiert werden. Dies ermöglicht den direkten Vergleich von Proben, die zu verschiedenen Zeitpunkten entnommen wurden.
    Kit-Komponenten
    Das Kit enthält CyQUANT™ GR Farbstoff und Zelllysepuffer für 1.000 Assays in Mengen, die für die Fluoreszenzdetektion in Mikrotiterplatten geeignet sind. Das Kit enthält auch λ-Phagen-DNA als Referenzstandard für die Assay-Kalibrierung.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zellpermeabilität Zellundurchlässig
    Zelltyp For cells in culture
    Farbe Grün
    Inhalt und Lagerung Enthält CyQUANT™ GR Farbstoff, Zelllysepuffer und Bakteriophagen-λ-DNA.
    Beschreibung CyQUANT™ Zellproliferationsassaykit, für Zellen in der Kultur
    Nachweisverfahren Fluoreszenz
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Proliferation
    Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
    Produkttyp Zellproliferationsassay
    Farbstofftyp CyQuant
    Format 96-Well Platte
    Produktlinie CyQUANT
    Menge 1000 Assays
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Anregung/Emission 480/520
    Anregungswellenlänge 480 nm
    Emissionswellenlänge 520 nm