Kits und Mastermixe für die cDNA-Synthese
Kits und Mastermixe für die cDNA-Synthese sind unverzichtbare Werkzeuge für die moderne Genforschung und Diagnostik. Sie sind unerlässlich, um RNA mit hoher Effizienz und Genauigkeit in komplementäre DNA umzuwandeln. Sie vereinfachen verschiedene molekularbiologische Anwendungen wie RT-PCR und Genexpressionsanalysen, indem sie zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse liefern.
Thermo Scientific™ RevertAid RT Reverse-Transkriptionskit
Das Thermo Scientific RevertAid RT Kit ist ein komplettes System zur effizienten Synthese des ersten cDNA-Strangs aus mRNA- oder Gesamt-RNA-Vorlagen. Das Kit verwendet die RevertAid Reverse Transkriptase (RT), die im Vergleich zur AMV-Reverse-Transkriptase eine geringere RNase-H-Aktivität aufweist.
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal PCR Master Mix
Thermo Scientific™ Maxima Kit zur Synthese des ersten cDNA-Strangs für RT-qPCR
Das Thermo Scientific Maxima Kit zur Synthese des ersten cDNA-Strangs für RT-qPCR ist ein anwenderfreundliches System, das für die cDNA-Synthese in zweistufigen quantitativen RT-PCR-Anwendungen (RT-qPCR) optimiert ist.
Thermo Scientific™ Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR
Schließen Sie Ihre Bestellung ab - Großartige Angebote
Ressourcen und verwandte Informationen
Leitlinien zur Vermeidung von RNase-Kontamination
Befolgen Sie diese Schritte, um eine RNase-Kontamination zu vermeiden.
Guidelines to Avoid RNase Contamination
Zuverlässige Analyse von Gesamtblut-RNA-Proben
Ermöglicht die cDNA-Synthese selbst dann, wenn die RNA-Menge begrenzt, degradiert oder möglicherweise kontaminiert ist.
pH Calibration Guide
Häufig gestellte Fragen
cDNA-Synthesekits und Master-Mixe werden häufig eingesetzt für:
  • Genexpressionsanalyse: Umwandlung von RNA in komplementäre DNA (cDNA) für die quantitative PCR (qPCR) oder Reverse-Transkriptions-PCR (RT-PCR) zur Bestimmung von Genexpressionsniveaus.
  • Klonierung und Sequenzierung: Erstellung von cDNA-Bibliotheken für Klonierungs- und Sequenzierungszwecke, wodurch Forscher Gensequenzen und deren Funktionen untersuchen können.
  • RNA-Seq: Vorbereitung von Proben für die RNA-Sequenzierung (RNA-Seq), um Transkriptome zu analysieren und Genexpressionsmuster unter verschiedenen Bedingungen oder Behandlungen zu identifizieren.
  • Funktionelle Genomik: Untersuchung der Genfunktion durch Analyse von Expressionsprofilen und deren Veränderungen als Reaktion auf unterschiedliche Stimuli oder genetische Modifikationen.
  • Diagnostik: Nachweis und Quantifizierung viraler RNA oder anderer RNA-Biomarker in klinischen Proben zu diagnostischen Zwecken, beispielsweise zur Identifizierung von Infektionen oder Krankheitszuständen.
  • RNA-Qualität und -Menge: Degradierte oder kontaminierte RNA kann zu einer geringen cDNA-Ausbeute und unzuverlässigen Ergebnissen führen. Verwenden Sie hochwertige RNA-Extraktionsmethoden, überprüfen Sie die RNA-Integrität mittels Gelelektrophorese oder Bioanalyzer und quantifizieren Sie die RNA präzise vor Beginn der cDNA-Synthese.
  • Enzyminhibition: Kontaminanten wie Salze, Phenol oder Ethanol aus der RNA-Extraktion können die Reverse Transkriptase hemmen. Reinigen Sie die RNA gründlich, verwenden Sie bei Bedarf RNA-Cleanup-Kits und achten Sie auf korrekte Waschschritte während der Extraktion.
  • Primer-Design und Spezifität: Schlecht entworfene Primer können zu unspezifischer Amplifikation oder ineffizienter cDNA-Synthese führen. Entwickeln Sie Primer, die spezifisch für die Ziel-RNA sind, vermeiden Sie Regionen mit Sekundärstrukturen und validieren Sie Primer mithilfe von In-silico-Tools oder experimentellen Tests.
  • Sekundärstrukturen der Vorlage: RNA-Sekundärstrukturen können die effiziente Synthese von cDNA durch die Reverse Transkriptase behindern. Verwenden Sie Additive wie DMSO oder Betain zur Reduktion von Sekundärstrukturen und optimieren Sie die Reaktionsbedingungen, um deren Einfluss zu minimieren.
  • Kontamination: Kontamination mit genomischer DNA oder anderen RNA-Quellen kann zu falsch positiven Ergebnissen oder ungenauer Quantifizierung führen. Setzen Sie DNase-Behandlungen zur Entfernung genomischer DNA ein, implementieren Sie strenge Kontaminationskontrollmaßnahmen, beispielsweise RNase-freie Reagenzien und Verbrauchsmaterialien, und verwenden Sie No-RT-Kontrollen zur Überprüfung auf genomische DNA.
1. Qualität und Effizienz des Enzyms: Stellen Sie sicher, dass das Kit hochwertige Reverse Transkriptase-Enzyme enthält, die eine hohe Effizienz und Genauigkeit bei der cDNA-Synthese gewährleisten. Dies ist entscheidend für präzise und reproduzierbare Ergebnisse.
2. Kompatibilität mit nachgelagerten Anwendungen: Prüfen Sie, ob das cDNA-Synthesekit mit Ihren geplanten Anwendungen wie qPCR, RT-PCR oder Next-Generation-Sequencing kompatibel ist. Einige Kits sind für spezifische Anwendungen optimiert.
3. Reaktionsbedingungen und Flexibilität: Berücksichtigen Sie die erforderlichen Reaktionsbedingungen, einschließlich Temperatur und Inkubationszeit. Kits mit flexiblen Bedingungen sind vorteilhaft für unterschiedliche experimentelle Anforderungen.
4. Benutzerfreundlichkeit und Protokollvereinfachung: Kits mit weniger Arbeitsschritten und vereinfachten Protokollen sparen Zeit und reduzieren das Fehlerrisiko.
5. Kosten und Preis-Leistungs-Verhältnis: Bewerten Sie die Kosten des Kits im Verhältnis zur Anzahl der möglichen Reaktionen. Berücksichtigen Sie dabei die Qualität der Reagenzien und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse.
Kaufen Sie Ihre Marken