Was ist DNA-Forensik?
DNA-Forensik ist die Anwendung der DNA-Analyse auf rechtliche und kriminalistische Fragestellungen. Durch die Untersuchung genetischen Materials aus Blut, Speichel, Hautzellen, Haarfollikeln oder sogar kleinsten Mengen sogenannter „Touch-DNA“ können Labore ein DNA-Profil erstellen, das einer Person mit hoher Spezifität zugeordnet werden kann.
Seit ihrer Einführung Ende der 1980er-Jahre hat die DNA-Analyse die kriminalistische Ermittlungsarbeit grundlegend verändert. Sie trägt zur Aufklärung von Altfällen bei, hilft bei der Korrektur von Justizirrtümern und unterstützt die Identifizierung von Opfern in Katastrophensituationen. Fortschritte in der PCR-Technologie, beim STR-Profiling und bei Rapid-DNA-Systemen ermöglichen heute die Analyse deutlich kleinerer oder stärker degradierter Proben.
Von der Spurprobe zum DNA-Profil
1. Probenahme und Konservierung
Die kontaminationsfreie Entnahme von Proben ist entscheidend. Abstrichtupfer, Handschuhe, sterile Röhrchen und geeignete Transportbedingungen gewährleisten die Integrität der Proben. Selbst geringfügige Umwelteinflüsse können DNA abbauen, weshalb eine sorgfältige Dokumentation und eine lückenlose Beweismittelkette (Chain of Custody) unerlässlich sind.
2. Extraktion und Reinigung
Im Labor wird die DNA vom Probenmaterial sowie von möglichen Inhibitoren getrennt. Moderne Methoden verwenden magnetische Partikel oder Spin-Säulen, die speziell für forensische Anwendungen entwickelt wurden und auch bei degradierten oder sehr kleinen Probenmengen eine effiziente Ausbeute ermöglichen.
3. Quantifizierung und Qualitätsbewertung
Vor der STR-Amplifikation werden Menge und Qualität der DNA mittels Real-Time-PCR bestimmt. Diese Analysen liefern Informationen über:
- Gesamtmenge menschlicher DNA
- Männlich-spezifische DNA
- Grad der Degradation
- Mögliche PCR-Inhibitoren
Diese Werte unterstützen die Auswahl geeigneter Arbeitsparameter wie Matrizenmenge oder Zykluszahl.
4. STR-Amplifikation und Profilerstellung
Die Analyse kurzer Tandemwiederholungen (Short Tandem Repeats, STR) ist der weltweite Standard in der forensischen DNA-Analyse. Bestimmte Genregionen werden amplifiziert und analysiert, um ein individuelles DNA-Profil zu erstellen, das mit Referenzproben verglichen oder mit zugelassenen nationalen Datenbanken abgeglichen werden kann.
Qualität, Kontaminationskontrolle und Standards
Da forensische Ergebnisse direkte rechtliche Konsequenzen haben, müssen Labore strenge Qualitätsstandards einhalten.
Wichtige Aspekte sind:
- Validierte Methoden und Reagenzien für realistische Fallproben
- Strenge Kontaminationskontrolle, z. B. räumliche Trennung von Prä- und Post-PCR-Bereichen
- Dokumentierte Beweismittelkette zur Nachverfolgung jedes Verarbeitungsschritts
- Einhaltung der ISO/IEC 17025, der internationalen Norm für die Kompetenz von Prüflaboratorien
Diese Maßnahmen gewährleisten die Reproduzierbarkeit, Rückverfolgbarkeit und rechtliche Gültigkeit der Ergebnisse.
Neue Trends in der DNA-Forensik
Verbesserte Probenvorbereitung
Neue Extraktionschemien erhöhen die Erfolgsquote bei degradiertem oder schwierigem Spurenmaterial.
Fortschrittliche Quantifizierungsmethoden
Moderne Multiplex-PCR-Kits liefern detailliertere Einblicke in die Probenqualität und unterstützen fundierte Entscheidungen im STR-Workflow.
Automatisierung und Hochdurchsatz
Automatisierte Extraktionssysteme reduzieren den manuellen Aufwand, minimieren Fehlerquellen und ermöglichen es Laboren, steigende Fallzahlen effizient zu bewältigen.
Innovative Anwendungen
Zu den neuen Technologien gehören:
- Next-Generation-Sequencing (NGS) für STR- und SNP-Analysen
- Forensische Genealogie
- Epigenetische Altersbestimmung
- Mikrobiom-basierte Untersuchungsansätze
Diese Methoden versprechen tiefere Einblicke aus begrenztem oder komplexem Spurenmaterial.