Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA-Forensik-Kit zur DNA-Reinigung aus forensischen Spuren
Artikelnummer. 15717317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge: 4 x 96 Portionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15717317 Menge: 4 x 96 Portionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15717317 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 744660.4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.00 CHF
    1075.80 CHF / 4 Stück
    Sparen 399.20 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Isolierung von DNA aus forensischen Spuren mittels flexibler magnetischer Kügelchen.
NucleoMag™ DNA Forensic
  • Hervorragende DNA-Reinheit aus allen Fallproben
  • Einheitliches Puffersystem für Analysen mit hohem Durchsatz (NucleoMag™ DNA Forensic) und Einzelprobenanalysen (NucleoSpin™ DNA Forensic)
  • Konformität mit ISO 18385 für zweifelsfreies DNA-Profiling
  • Manuelle und automatisierte Isolierung von DNA aus Fallproben, Kontaktspuren (z. B. getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter, Tupfer)
  • Anwendungsbereiche: STR-Analyse, qPCR, jede Art enzymatischer Reaktion
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,4 μg/μL-Perlen
Konzentration < 1 ng/μl
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Fallproben, Kontakt-Traces
Effizienz Bindungsvermögen: 0.4 μg/μl Beads
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 25–50 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetabscheider, Trennplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung genomischer DNA aus forensischen Proben
Enthält NucleoMag F-Beads, Puffer, Flüssigproteinase K, Reduktionsmittel TCEP
Anzahl Reaktionen 4 x 96 Aufreinigungen
Ertrag 1 – 3 μg (aus oralen Abstrichen)
Form Hochreaktive superparamagnetische Beads
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoMag DNA Forensic (4x96)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ehanol