CAS RN 80478-43-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
rac-erythro-Dihydro Bupropion Hydrochloride, TRC
CAS: 80478-43-9 Summenformel: C13 H20 Cl N O . HCl Molekulargewicht (g/mol): 278.22 Synonym: rac erythro-2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-ol Hydrochloride SMILES: ClC1=CC([C@@H](O)[C@H](C)NC(C)(C)C)=CC=C1.Cl