Learn More
rac-erythro-Dihydro Bupropion Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (±)-erythro-Dihydrobupropion Hydrochloride |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H20ClNO/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10/h5-9,12,15-16H,1-4H3/t9-,12-/m1/s1 |
| Formelmasse | 277.1 |