accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 52805-36-4

ON

CAS RN 52805-36-4

IUPAC Name: 4-(benzyloxy)benzonitrile
Synonyme: 4-(benzyloxy)benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 209.25
Summenformel: C14H11NO
InChi Key: UDAOJHAASAWVIQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern