Learn More
4-Benzyloxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394126
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11394126 5 g 5 Gramm
11384126 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19251.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52805-36-4
Summenformel C14H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 209.248
MDL-Nummer MFCD00079701
InChI-Schlüssel UDAOJHAASAWVIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxybenzonitrile, 4-benzyloxy benzonitrile, 4-benzyloxy-benzonitrile, benzonitrile, 4-phenylmethoxy, 4-phenylmethoxy benzenecarbonitrile, maybridge1_005982, benzonitrile analogue, 5a, acmc-209l1v, 4-cyanophenoxy phenyl methane
PubChem CID 561371
IUPAC-Name 4-phenylmethoxybenzonitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyloxybenzonitrile
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Siedepunkt 173°C to 175°C (0.1 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 2372698
Formelmasse 209.25
Reinheit (%) 98%