accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 352535-97-8

BBrFHOOH

CAS RN 352535-97-8

IUPAC Name: (3-bromo-2-fluorophenyl)boronic acid
Synonyme: 3-bromo-2-fluorophenylboronic acid
Molekulargewicht (g/mol): 218.82
Summenformel: C6H5BBrFO2
InChi Key: QCLOSORNRRMFIA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=C(F)C(Br)=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern