Learn More
3-Brom-2-Fluorbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492119
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15492119 1 g 1 Gramm
15402129 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492119 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64775.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352535-97-8
Summenformel C6H5BBrFO2
Molekulargewicht (g/mol) 218.816
MDL-Nummer MFCD05664228
InChI-Schlüssel QCLOSORNRRMFIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-fluorophenyl boronic acid, 2-fluoro-3-bromophenylboronic acid, boronic acid,b-3-bromo-2-fluorophenyl, boronic acid, b-3-bromo-2-fluorophenyl, 3-bromo-2-fluorophenylboronicacid, acmc-1aijv, 3-bromo-2-fluoro-phenylboronic acid, 3-bromo-2-fluorobenzeneboronic acid, 3-bromanyl-2-fluoranyl-phenyl boronic acid, contains varying amounts of anhydride
PubChem CID 16217170
IUPAC-Name (3-Brom-2-Fluorphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)Br)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 225°C to 227°C (literature)
Menge 1 g
Beilstein 14006009
Formelmasse 218.82
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest