accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 170141-63-6

CH3OOFFF

CAS RN 170141-63-6

IUPAC Name: 1-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
Synonyme: 1-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
Molekulargewicht (g/mol): 204.15
Summenformel: C9H7F3O2
InChi Key: UYHTUQHYGKAYJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)