Learn More
3'-(Trifluoromethoxy)acetophenon, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3'-(Trifluoromethoxy)acetophenone |
| Dichte | 1.285 |
| Siedepunkt | 49°C to 51°C (13 mmHg) |
| Flammpunkt | 83°C (181°F) |
| Brechungsindex | 1.4515 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 6196333 |
| Formelmasse | 204.15 |
| Reinheit (%) | 97% |