missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3'-(Trifluoromethoxy)acetophenone, 97%, ACROS Organics™

Artikelnummer. 10257600 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10257600

Marke: Thermo Scientific Acros 293490010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
Namenshinweis 97%
CAS 170141-63-6
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.2800g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H7F3O2
Strukturformel CF3OC6H4COCH3
Brechungsindex 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00042403
Menge 1 g
Synonym 3'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 3-trifluoromethoxy acetophenone, 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 3-trifluoromethoxyacetophenone, 1-acetyl-3-trifluoromethoxy benzene, fxffor cv1, pubchem4297, intermediates-zcf02268
InChI-Schlüssel UYHTUQHYGKAYJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
IUPAC-Name 1-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
Molekulargewicht (g/mol) 204.15
PubChem CID 737161
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt