missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZWILCH Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18116581 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18116581 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18116581 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP221058

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ZWILCH Polyclonal specifically detects ZWILCH in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZWILCH
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.67mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000
Zusammensetzung 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Zugriffsnummer Q9H900
Gen-Alias dJ337O18.5, SWIM domain containing 1, zinc finger, SWIM-type containing 1
Gensymbole ZWILCH
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ZWILCH. The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 67 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Mitotic Regulators, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55055
Testspezifität Human. Species reactivity based on sequence identity: Mouse (84%), Bovine (89%).
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.