missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF787 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30036662 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30036662 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30036662 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP178198PCP

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF787 Polyclonal antibody specifically detects ZNF787 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZNF787
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot, Immunoprecipitation
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias TIP20, transcription termination factor I interacting peptide 20, TTF-I interacting peptide 20, TTF-I-interacting peptide 20, zinc finger protein 787
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 200 and 250 of human Zinc Finger Protein 787 using the numbering given in entry NP_001002836.2 (GeneID 126208).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 126208
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.