missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF642 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-7235152 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18369976 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18369976 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP309288100UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF642 Polyclonal specifically detects ZNF642 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZNF642
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Zusammensetzung PBS buffer, 2% sucrose
Gen-Alias zinc finger protein 642
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Mouse ZNF642 (NP_001005788). Peptide sequence KAFRQRIHLSNHRTVHTGVKAYECNRCGKAYRHDSSFKKHQRHHTGEKPY
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 339559
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.