Learn More
ZNF622 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20804-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16850385
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ZNF622 may behave as an activator of the bound transcription factor, MYBL2, and be involved in embryonic development.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF622
Polyclonal
Unconjugated
ZNF622
Zinc finger like protein 9, zinc finger protein 622, ZNF622, ZPR9
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
294846, 52521, 90441
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.47 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q7TM96, Q91VY9, Q969S3
Znf622
ZNF622 Fusion Protein Ag14741
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human