Learn More
ZNF622 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen ZNF622
Konzentration 0.47 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850385
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20804-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840385
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20804-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ZNF622 may behave as an activator of the bound transcription factor, MYBL2, and be involved in embryonic development.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF622
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q7TM96, Q91VY9, Q969S3
294846, 52521, 90441
ZNF622 Fusion Protein Ag14741
Primary
-20°C
ZNF622
0.47 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Zinc finger like protein 9, zinc finger protein 622, ZNF622, ZPR9
Znf622
IgG
Antigen Affinity Chromatography