Learn More
Novus Biologicals™ ZNF608 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Ziel | ZNF608 |
| Synonym | DKFZp434M098, DKFZp781C0723, KIAA1281, MGC166851, NY-REN-36, Renal carcinoma antigen NY-REN-36, zinc finger protein 608 |
| Gensymbol | ZNF608 |