Learn More
ZNF607 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
568.00 CHF
Spezifikation
Antigen ZNF607
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18278597
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-80125
100 μL
568.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ZNF607 Polyclonal specifically detects ZNF607 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF607
Polyclonal
Rabbit
Human
FLJ14802, MGC13071, zinc finger protein 607
ZNF607
IgG
81 kDa
Western Blot
Unconjugated
RUO
NP_116078
84775
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ZNF607. Peptide sequence KECGKGFTCRYQLTMHQRIYSGEKHYECKENGEAFSSGHQLTAPHTFESV.