Learn More
Novus Biologicals™ ZNF599 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Ziel | ZNF599 |
| Synonym | FLJ30663, FLJ50920, zinc finger protein 599 |
| Gensymbol | ZNF599 |