Learn More
Novus Biologicals™ ZNF559 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Ziel | ZNF559 |
| Synonym | MGC13105, NBLA00121, putative protein product of Nbla00121, zinc finger protein 559 |
| Gensymbol | ZNF559 |