Learn More
Novus Biologicals™ ZNF521 Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 25925 |
| Konzentration | 1 mg/ml |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-91270. For further blocking peptide related protocol, click here . |
| Gen-Alias | EHZF, Evi3, LIP3, ZFP521, zinc finger protein 263, Zinc finger protein FPM315, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 12 |
| Gensymbol | ZNF521 |
| Menge | 0,1 mg |
| Forschungskategorie | Immunology, Neuroscience |
| Lagerungspuffer | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |