Learn More
Novus Biologicals™ ZNF468 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18474699 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18474699 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18474699 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00090333T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Ziel ZNF468
Synonym ZABC1, zinc finger protein 217
Gensymbol ZNF468