Beschreibung
ZNF407 Polyclonal specifically detects ZNF407 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ZNF407 |
| Anwendungen | Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Alexa Fluor 405 |
| Verdünnung | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | FLJ13839, FLJ20307, KIAA1703, zinc finger protein 407 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZNF407 fragment. |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |