Learn More
Novus Biologicals™ ZIP4H/Tex11 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18252750 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. 18252750
Marke: Novus Biologicals™ NBL116820
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The ZIP4H/Tex11 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC25972 and based on accession number NM_31276. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens testis expressed 11 (TEX11), transcript variant 2, mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke