Learn More
Zika Virus (SPH2015) NS1 Mouse anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18357413 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 Plates
5 Plates
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18357413 15 Plates 15 Stück
18389721 5 Plates 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18357413 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP30671015PLATES
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Zika Virus (SPH2015) NS1 Monoclonal specifically detects Zika Virus (SPH2015) NS1 in Virus samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Zika Virus (SPH2015) NS1
Anwendungen ELISA, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Konjugat HRP
Gen-Alias Zika NS1, ZIKV NS1, ZIKV-NS1
Wirtsspezies Mouse
Menge 15 Plates
Regulatorischer Status RUO
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Produkttyp Antibody Pairs