Learn More
Zika Virus (SPH2015) Envelope anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18389571 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 Plates
5 Plates
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18389571 5 Plates 5 Stück
18388442 15 Plates 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18389571 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP3067095PLATES
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Zika Virus (SPH2015) Envelope Monoclonal specifically detects Zika Virus (SPH2015) Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Zika Virus (SPH2015) Envelope
Anwendungen ELISA, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Konjugat HRP
Gen-Alias Zika Envelope
Menge 5 Plates
Regulatorischer Status RUO
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Produkttyp Antibody Pairs