missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zhangfei Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18474707 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18474707 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18474707 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176539AF532

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Zhangfei Polyclonal antibody specifically detects Zhangfei in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Zhangfei
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 532
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CREB/ATF bZIP transcription factor, FLJ94018, HCF-binding transcription factor Zhangfei, Host cell factor-binding transcription factor Zhangfei, SHP-interacting leucine zipper protein, SMILE, Zhangfei
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human ZHANGFEI. The immunogen is located within amino acids 180 - 230 of ZHANGFEI. Amino Acid Squence: SGNDNNQAATKSPRKAA
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58487
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.