missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes Antibody (FIS 4B7/2) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18614008 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18614008 0.025 mL 0.03 Milliliter
18669127 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18614008 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2503760.025ml

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes Monoclonal antibody specifically detects Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon FIS 4B7/2
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:200, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Lysate of fish intestine
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication, Cellular Signaling, Developmental Biology, Epigenetics, Epitope Tags
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Zebrafish
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.