missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZDHHC23 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-5091663 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.05 mL
Packungsgröße:
0.05 Milliliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18078555 0.025 mL 25 Mikroliter
18079673 0.05 mL 0.05 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18078555 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10056149SS

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ZDHHC23 Polyclonal specifically detects ZDHHC23 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZDHHC23
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:5000
Zusammensetzung Whole antisera with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias DHHC domain containing 23, EC 2.3.1.-, NIDD, zinc finger, DHHC-type containing 23
Gensymbole ZDHHC23
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Full-length recombinant human NIDD protein was used as immunogen.
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 254887
Testspezifität NIDD
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Antisera
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.