Learn More
Labcon ZAP™ 200 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
Marke:  Labcon 1059-800-000-9
Additional Details : Gewicht : 3.62870kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16673942
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Pipette Tip
  • Fits Most Popular 200 μL Pipettors
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
200 μL
Non-sterile
Not Autoclavable
52.1 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Beveled
Single-use
No
Polypropylene Resin
Filtered
Clear
2.05 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
1000 Tips/Bag
Universal Fit
ZAP