Learn More
Labcon ZAP™ 200 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
64.20 CHF - 131.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 200 μl |
---|---|
Gefiltert | Gefiltert |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 2,05 in. |
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16693942
|
Labcon
1059-965-006-9 |
96 Spitzen/Rack | Steril |
103.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16653942
|
Labcon
1059-165-000-9 |
1 Spitze/Beutel | Steril |
90.65 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16663942
|
Labcon
1059-225-000-9 |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung | Steril |
131.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16673942
|
Labcon
1059-800-000-9 |
1000 Tips/Bag | Non-sterile |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
16683942
|
Labcon
1059-960-006-9 |
96 Tips/Rack | Non-sterile |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Pipette Tip
- Fits Most Popular 200 μL Pipettors
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spezifikation
200 μl | |
Durchsichtig | |
2,05 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Gefiltert | |
Nicht autoklavierbar | |
52,1 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
Abgeschrägt | |
Universal Fit | |
ZAP™ |