Learn More
Labcon ZAP™ 200 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
Marke: Labcon 1059-225-000-9
Additional Details : Gewicht : 4.98950kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 200 μl-Pipettierer
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
52,1 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
E-Strahl | |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
2,05 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Abgeschrägt | |
Ja | |
Universal Fit | |
ZAP™ |