Learn More
Labcon Zap™ 200 μl Pipettenspitzen mit Aerosolfilter
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
97.35 CHF - 110.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 200 μl |
---|---|
Gefiltert | mit Filter |
Sterilität | steril |
Farbe | Durchsichtig |
Länge (angloamerikanisch) | 2,01 in. |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16683972
|
Labcon
1154-225-000-9 |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO Nachfüllpackung |
97.35 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16693972
|
Labcon
1154-965-006-9 |
96 Spitzen/Rack |
110.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
steril | |
2,01 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Flextop | |
Ja | |
ZAPTM |
mit Filter | |
Durchsichtig | |
51,3 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
E-Strahl | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen-Harz |