Learn More
Labcon Zap™ 200 μl Pipettenspitzen mit Aerosolfilter
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke: Labcon 1154-965-006-9
Additional Details : Gewicht : 14.06140kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für 200 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
steril | |
Autoklavierbar | |
51,3 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
E-Strahl | |
Flextop | |
Ja | |
Fits 200 μL Rainin™ LTS style Pipettors | |
ZAPTM |
mit Filter | |
Durchsichtig | |
2,01 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Gestell | |
96 Spitzen/Rack | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen-Harz |