Learn More
Labcon ZAP™ 1000 μl Pipettenspitzen in verlängerter Ausführung mit Aerosolfilter
Passend für die gängigsten 1000 μl-Pipetten
Marke: Labcon 1057-965-016-9
33.66 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 12.70060kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 1000 μl-Pipetten
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1000 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
E-Strahl | |
96 Spitzen/Rack, 6 Racks/Packung, 8 Packungen/Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
3,50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFine Spitze | |
96 Spitzen | |
Universal Fit | |
ZAP™ |