Learn More
Labcon ZAP™ 1000 μl Pipettenspitzen in verlängerter Ausführung mit Aerosolfilter
Passend für die gängigsten 1000 μl-Pipetten
62.95 CHF - 127.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 3,50 in. |
Länge (metrisch) | 88,9 mm |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Konformität |
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16603942
|
Labcon
1057-165-010-9 |
1 Spitze/Beutel; 200 Beutel/Pk.; 10 Pk./Karton | Steril | Durchsichtig |
90.65 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16613942
|
Labcon
1057-225-000-9 |
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung/8 Nachfüllpackungen/Packung/3 Packungen/Karton | Steril | Durchsichtig |
127.00 CHF
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16623942
|
Labcon
1057-800-010-9 |
1000 Spitzen / Beutel / 10 Beutel / Karton | Nicht steril | Durchsichtig |
93.30 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16633942
|
Labcon
1057-960-016-9 |
96 Spitzen/Rack, 6 Racks/Packung, 8 Packungen/Karton | Steril | Naturfarben |
62.95 CHF
576 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16643942
|
Labcon
1057-965-016-9 |
96 Spitzen/Rack, 6 Racks/Packung, 8 Packungen/Karton | Steril | Durchsichtig |
107.00 CHF
576 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 1000 μl-Pipetten
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Gefiltert | |
3,50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Konformität | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Nicht autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
UltraFine Spitze | |
Universal Fit | |
ZAP™ |