Learn More
Labcon ZAP™ 1000 μl Pipettenspitzen in verlängerter Ausführung mit Aerosolfilter
Passend für die gängigsten 1000 μl-Pipetten
Marke: Labcon 1057-165-010-9
Additional Details : Gewicht : 5.89670kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 1000 μl-Pipettierer
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1000 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
E-Strahl | |
1 Spitze/Beutel; 200 Beutel/Pk.; 10 Pk./Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
3,50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFine Spitze | |
1 Spitzen/Beutel | |
Universal Fit | |
ZAP™ |